Merck
APO459179069
Apollo Scientific Ltd
6-Amino-2-bromo-3-chlorobenzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
231.48
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-amino-2-bromo-3-chlorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2/c8-7-4(3-10)6(11)2-1-5(7)9/h1-2H,11H2
Clave InChI
FTLQTMJDWBPFGI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-amino-2-bromo-3-chlorobenzonitrile
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-amino-2-bromo-3-chlorobenzonitrile
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)