Merck
APO456989181
Apollo Scientific Ltd
Methyl 1-methyl-1H-indazole-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 1-methyl-1H-indazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-12-8-6-4-3-5-7(8)9(11-12)10(13)14-2/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
MTCWFNXKOCOIJV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-1-methyl-1h-indazole-3-carboxylate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-1-methyl-1h-indazole-3-carboxylate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)