Merck
APO456876700
Apollo Scientific Ltd
2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.17
Número MDL:
Iupac Name
[2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H8F3NO/c1-7-6-9(15-10(11,12)13)3-2-8(7)4-5-14/h2-3,6H,4H2,1H3
Clave InChI
YQTMGMGJQACTFN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methyl-4-trifluoromethoxyphenylacetonitrile
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methyl-4-trifluoromethoxyphenylacetonitrile
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)