Merck
APO456795463
Apollo Scientific Ltd
3,4,5-Trifluoro-DL-phenylalanine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.16
Número MDL:
Iupac Name
3,4,5-trifluorophenylalanine
Inchi Code
1S/C9H8F3NO2/c10-5-1-4(2-6(11)8(5)12)3-7(13)9(14)15/h1-2,7H,3,13H2,(H,14,15)
Clave InChI
SFKCVRLOYOHGFK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/345-trifluoro-dl-phenylalanine
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/345-trifluoro-dl-phenylalanine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)