Merck
APO456790325
Apollo Scientific Ltd
2-(Methylamino)nicotinonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
133.15
Número MDL:
bp
85-87
Iupac Name
2-(methylamino)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H7N3/c1-9-7-6(5-8)3-2-4-10-7/h2-4H,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
AGZQPTBBDDQFKJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methylaminonicotinonitrile
Boiling point
85-87
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methylaminonicotinonitrile
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)