Merck
APO455837210
Apollo Scientific Ltd
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
206.12
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
bp
220-223
Iupac Name
2-oxo-6-(trifluoromethyl)-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)4-2-1-3(5(11)13)6(14)12-4/h1-2H,(H2,11,13)(H,12,14)
Clave InChI
BZMWJLRKOIRLSU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-hydroxy-6-trifluoromethylnicotinamide
Boiling point
220-223
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-hydroxy-6-trifluoromethylnicotinamide
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)