Merck
APO455836577
Apollo Scientific Ltd
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
163.1
Número MDL:
bp
150-155
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)-2-pyridinol
Inchi Code
1S/C6H4F3NO/c7-6(8,9)4-2-1-3-10-5(4)11/h1-3H,(H,10,11)
Clave InChI
JHDCDEHVUADNKQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-hydroxy-3-trifluoromethylpyridine
Synonym
3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ol, 3-(Trifluoromethyl)pyridin-2(1H)-one
Boiling point
150-155
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-hydroxy-3-trifluoromethylpyridine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)