Merck
APO455836265
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
268.21
Número MDL:
Iupac Name
[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl](phenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H8F4O/c15-12-7-6-10(14(16,17)18)8-11(12)13(19)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
Clave InChI
SRXSIASKXYCRCC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-trifluoromethylbenzophenone
Synonym
[2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl](phenyl)methanone, 3-Benzoyl-4-fluorobenzotrifluoride
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-trifluoromethylbenzophenone
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)