Merck
APO455836237
Apollo Scientific Ltd
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
206.14
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-[3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C9H6F4O/c1-5(14)6-2-7(9(11,12)13)4-8(10)3-6/h2-4H,1H3
Clave InChI
BDIYAWLPLVWTJY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-5-trifluoromethylacetophenone
Synonym
1-[3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 3-Acetyl-5-fluorobenzotrifluoride
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-5-trifluoromethylacetophenone
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)