Merck
APO455835930
Apollo Scientific Ltd
4-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)morpholine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
226.21
Número MDL:
Iupac Name
4-(4-fluoro-2-nitrophenyl)morpholine
Inchi Code
1S/C10H11FN2O3/c11-8-1-2-9(10(7-8)13(14)15)12-3-5-16-6-4-12/h1-2,7H,3-6H2
Clave InChI
XEVFYVWDTJTEHQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-4-fluoro-2-nitrophenylmorpholine
Synonym
5-Fluoro-2-(morpholin-4-yl)nitrobenzene, 4-Fluoro-1-(morpholin-4-yl)-2-nitrobenzene
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-4-fluoro-2-nitrophenylmorpholine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)