Merck
APO455835426
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
259.45
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-chloro-1-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H3BrClF3/c8-4-1-2-5(6(9)3-4)7(10,11)12/h1-3H
Clave InChI
FJANWAMBKVZTRG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-chlorobenzotrifluoride
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-chlorobenzotrifluoride
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)