Merck
APO455834453
Apollo Scientific Ltd
3-Amino-2-(2-fluorophenoxy)pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.2
Número MDL:
bp
87-89
Iupac Name
2-(2-fluorophenoxy)-3-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C11H9FN2O/c12-8-4-1-2-6-10(8)15-11-9(13)5-3-7-14-11/h1-7H,13H2
Clave InChI
IGBWSEKNQXELDI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-amino-2-2-fluorophenoxypyridine
Boiling point
87-89
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-amino-2-2-fluorophenoxypyridine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)