Merck
APO455834124
Apollo Scientific Ltd
4-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
140.11
Número MDL:
bp
70-72
Iupac Name
4-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H5FO2/c8-6-2-1-5(4-9)7(10)3-6/h1-4,10H
Clave InChI
GBJJCODOZGPTBC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
99%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Synonym
4-Fluorosalicylaldehyde, 5-Fluoro-2-formylphenol
Boiling point
70-72
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)