APO455833442
Apollo Scientific Ltd
2,4-Dimethyl-5-nitropyridine
About This Item
bp
20-21
Iupac Name
2,4-dimethyl-5-nitropyridine
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c1-5-3-6(2)8-4-7(5)9(10)11/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
GMAJNANLBOHCAU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Flash Point
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-dimethyl-5-nitropyridine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)