Merck
APO455829999
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-2-methoxyphenylacetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
245.07
Número MDL:
bp
132-134
Iupac Name
(5-bromo-2-methoxyphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H9BrO3/c1-13-8-3-2-7(10)4-6(8)5-9(11)12/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
BBHBUJQFVCMESB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-methoxyphenylacetic-acid
Boiling point
132-134
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-methoxyphenylacetic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)