APO455829042
Apollo Scientific Ltd
6-Chloro-1,2,4-triazolo[4,3-b]pyridazine
About This Item
bp
202-210
Iupac Name
6-chloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C5H3ClN4/c6-4-1-2-5-8-7-3-10(5)9-4/h1-3H
Clave InChI
OUNXXBYNOUBNPF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-chloro-124-triazolo43-bpyridazine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)