Merck
APO455827706
Apollo Scientific Ltd
3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179.22
Número MDL:
bp
72-74
Iupac Name
3-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)aniline
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-10(12-5-6-13-10)8-3-2-4-9(11)7-8/h2-4,7H,5-6,11H2,1H3
Clave InChI
ZXMQVZUQYHIOKO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-2-methyl-13-dioxolan-2-ylaniline
Boiling point
72-74
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-2-methyl-13-dioxolan-2-ylaniline
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)