APO455827292
Apollo Scientific Ltd
4-Methyl-7-nitro-1H-indazole
About This Item
bp
178-180
Iupac Name
4-methyl-7-nitro-1H-indazole
Inchi Code
1S/C8H7N3O2/c1-5-2-3-7(11(12)13)8-6(5)4-9-10-8/h2-4H,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
IALDSOZYXPLUMA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methyl-7-nitro-1h-indazole
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)