Merck
APO455827219
Apollo Scientific Ltd
2-(4-Bromophenyl)-5-thio-1,3,4-oxadiazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
257.11
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
bp
190-196
Iupac Name
5-(4-bromophenyl)-1,3,4-oxadiazole-2(3H)-thione
Inchi Code
1S/C8H5BrN2OS/c9-6-3-1-5(2-4-6)7-10-11-8(13)12-7/h1-4H,(H,11,13)
Clave InChI
IAUFUSRGSRXPQY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-4-bromophenyl-5-thio-134-oxadiazole
Boiling point
190-196
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-4-bromophenyl-5-thio-134-oxadiazole
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)