Merck
APO455825868
Apollo Scientific Ltd
7-Iodo-9H-fluorene-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
336.13
Número MDL:
bp
265-267
Iupac Name
7-iodo-9H-fluorene-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H9IO2/c15-10-4-5-11-9(7-10)6-8-2-1-3-12(13(8)11)14(16)17/h1-5,7H,6H2,(H,16,17)
Clave InChI
CUQWLXGXIQEWQY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-iodo-9h-fluorene-4-carboxylic-acid
Boiling point
265-267
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-iodo-9h-fluorene-4-carboxylic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)