Merck
APO443485371
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-5-chloro-1H-benzimidazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
231.48
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-5-chloro-1H-benzo[d]imidazole
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2/c8-6-4(9)1-2-5-7(6)11-3-10-5/h1-3H,(H,10,11)
Clave InChI
PQDFVUZVPCDZFJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-5-chloro-1h-benzimidazole
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-5-chloro-1h-benzimidazole
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)