Merck
APO428499493
Apollo Scientific Ltd
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzylamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
189.62
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-6-fluoro-3-methoxybenzylamine
Inchi Code
1S/C8H9ClFNO/c1-12-7-3-2-6(10)5(4-11)8(7)9/h2-3H,4,11H2,1H3
Clave InChI
AVAJULXALLCUQO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Clear
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-6-fluoro-3-methoxybenzylamine
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-6-fluoro-3-methoxybenzylamine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)