Merck
APO428498196
Apollo Scientific Ltd
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
246.19
Número MDL:
Iupac Name
(2E)-3-[2-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C11H9F3O3/c1-17-10-7(5-6-9(15)16)3-2-4-8(10)11(12,13)14/h2-6H,1H3,(H,15,16)/b6-5+
Clave InChI
XQOJTMLTWNJUFL-AATRIKPKSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-3-trifluoromethylcinnamic-acid
Pictogramas
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-3-trifluoromethylcinnamic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)