Merck
APO428498119
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-4-(pentafluorosulphur)cinnamic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
292.2
Número MDL:
Iupac Name
(2E)-3-[2-fluoro-4-(pentafluoro-lambda~6~-sulfanyl)phenyl]-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C9H6F6O2S/c10-8-5-7(18(11,12,13,14)15)3-1-6(8)2-4-9(16)17/h1-5H,(H,16,17)/b4-2+
Clave InChI
ICENTUPDUJFMBS-DUXPYHPUSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-4-pentafluorosulphurcinnamic-acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-4-pentafluorosulphurcinnamic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)