Merck
APO428343761
Apollo Scientific Ltd
5-Iodo-1,1,1-trifluoropentane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
252.02
Número MDL:
Iupac Name
1,1,1-trifluoro-5-iodopentane
Inchi Code
1S/C5H8F3I/c6-5(7,8)3-1-2-4-9/h1-4H2
Clave InChI
MEEXEEFLZJDBEV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-iodo-111-trifluoropentane
Flash Point
153
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-iodo-111-trifluoropentane
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)