Merck
APO427944231
Apollo Scientific Ltd
7-Bromo-4-chloro-1,3-benzoxazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
232.46
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
7-bromo-4-chlorobenzo[d]oxazole
Inchi Code
1S/C7H3BrClNO/c8-4-1-2-5(9)6-7(4)11-3-10-6/h1-3H
Clave InChI
ZSOUJORUCABTFF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-bromo-4-chloro-13-benzoxazole
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-bromo-4-chloro-13-benzoxazole
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)