Merck
APO423214035
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-3-iodobenzyl alcohol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
312.93
Número MDL:
Iupac Name
(4-bromo-3-iodophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H6BrIO/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3,10H,4H2
Clave InChI
ZHSQRSVNSXTTJH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-iodobenzyl-alcohol
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-iodobenzyl-alcohol
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)