Merck
APO414285094
Apollo Scientific Ltd
1-(2,2-Difluoroethyl)piperazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
150.17
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(2,2-difluoroethyl)piperazine
Inchi Code
1S/C6H12F2N2/c7-6(8)5-10-3-1-9-2-4-10/h6,9H,1-5H2
Clave InChI
JIARBLBYLGYCBZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-22-difluoroethylpiperazine
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-22-difluoroethylpiperazine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)