Merck
APO414281900
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
258.2
Número MDL:
bp
125-126
Iupac Name
ethyl 6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H9F3N2O2/c1-2-18-10(17)8-6-16-5-7(11(12,13)14)3-4-9(16)15-8/h3-6H,2H2,1H3
Clave InChI
NPJTXOGHERSPFX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-6-trifluoromethylimidazo12-apyridine-2-carboxylate
Boiling point
125-126
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-6-trifluoromethylimidazo12-apyridine-2-carboxylate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)