APO414281863
Apollo Scientific Ltd
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
About This Item
Iupac Name
3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C8H7BrN4O/c9-7-6(8(14)12-10)11-5-3-1-2-4-13(5)7/h1-4H,10H2,(H,12,14)
Clave InChI
GOIRIHJYTIYSIJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromoimidazo12-apyridine-2-carbohydrazide
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)