Merck
APO414281527
Apollo Scientific Ltd
Methyl 2,3-dimethylquinoxaline-6-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
216.24
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2,3-dimethyl-6-quinoxalinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H12N2O2/c1-7-8(2)14-11-6-9(12(15)16-3)4-5-10(11)13-7/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
WZDDLQPHCCROKD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-23-dimethylquinoxaline-6-carboxylate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-23-dimethylquinoxaline-6-carboxylate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)