Merck
AOBH99106D54
AOBChem
3-bromo-2-methylbenzoyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
233.49
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-bromo-2-methylbenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H6BrClO/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9/h2-4H,1H3
InChI key
JUNGKBUTMUFRGV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-methylbenzoyl-chloride-91029.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)