Merck
AOBH980A85F4
AOBChem
2-Bromo-1-ethoxy-3-fluoro-4-methylbenzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
233.08
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-bromo-1-ethoxy-3-fluoro-4-methylbenzene
Inchi Code
1S/C9H10BrFO/c1-3-12-7-5-4-6(2)9(11)8(7)10/h4-5H,3H2,1-2H3
Clave InChI
UCCLRVCHZKEDQT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-1-ethoxy-3-fluoro-4-methylbenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/53388.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)