AOBH980A84FF
AOBChem
2,5-Difluorobenzotrifluoride
About This Item
Iupac Name
1,4-difluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H3F5/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10,11)12/h1-3H
Clave InChI
BLDOSVXRDMTZQE-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33039.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)