Merck
AOBH961DC47D
AOBChem
3-Isopropyl-5-(methylthio)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
210.3
MDL number:
Iupac Name
3-isopropyl-5-(methylthio)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H14O2S/c1-7(2)8-4-9(11(12)13)6-10(5-8)14-3/h4-7H,1-3H3,(H,12,13)
InChI key
QNQIFBNGHWFDEP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-isopropyl-5-methylthio-benzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/51463.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)