Merck
AOBH961DC42D
AOBChem
ethyl 3-bromo-5-(methylthio)benzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
275.17
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 3-bromo-5-(methylthio)benzoate
Inchi Code
1S/C10H11BrO2S/c1-3-13-10(12)7-4-8(11)6-9(5-7)14-2/h4-6H,3H2,1-2H3
Clave InChI
QZHYEQNOSKRIAG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-3-bromo-5-methylthio-benzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/49136.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)