Merck
AOBH961DC3CD
AOBChem
(5-Chloro-6-methoxynaphthalen-2-yl)(methyl)sulfane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
238.74
Número MDL:
Iupac Name
(5-chloro-6-methoxynaphthalen-2-yl)(methyl)sulfane
Inchi Code
1S/C12H11ClOS/c1-14-11-6-3-8-7-9(15-2)4-5-10(8)12(11)13/h3-7H,1-2H3
Clave InChI
NMZNRSZWNSYXKH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-6-methoxynaphthalen-2-yl-methyl-sulfane.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/51653.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)