Merck
AOBH961DC0F2
AOBChem
3-Bromo-2,5-dimethylbenzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
213.07
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-bromo-2,5-dimethylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H9BrO/c1-6-3-8(5-11)7(2)9(10)4-6/h3-5H,1-2H3
Inchi Key
HCIMLDNNWNXIGN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-5-dimethylbenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38701.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)