Merck
AOBH945511C9
AOBChem
1-Bromo-3-(4-methoxybenzyl)benzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
277.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-bromo-3-(4-methoxybenzyl)benzene
Inchi Code
1S/C14H13BrO/c1-16-14-7-5-11(6-8-14)9-12-3-2-4-13(15)10-12/h2-8,10H,9H2,1H3
Clave InChI
KKPSLFBGGFDGRE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-3-4-methoxybenzyl-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/46963.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)