AOBH94550ED1
AOBChem
5-Chloro-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
About This Item
Iupac Name
5-chloro-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6ClF3O2/c1-15-8-5(4-14)2-6(10)3-7(8)9(11,12)13/h2-4H,1H3
Clave InChI
QDLQUIMPKNUFEJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22006.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)