Merck
AOBH7BADE73B
AOBChem
2,6-Dibromo-3-methoxybenzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
309.94
Número MDL:
Iupac Name
2,6-dibromo-3-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6Br2O3/c1-13-5-3-2-4(9)6(7(5)10)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
BPAQWEGHXZSDKT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-6-dibromo-3-methoxybenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38198.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)