AOBH7BADE686
AOBChem
6-Ethoxypyridin-3-ol
About This Item
Iupac Name
6-ethoxy-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c1-2-10-7-4-3-6(9)5-8-7/h3-5,9H,2H2,1H3
Clave InChI
BBEYKPDYKSDPNA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-ethoxypyridin-3-ol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37190.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)