Merck
AOBH7BADE65E
AOBChem
Ethyl 5-bromo-2,3-difluoro-4-methoxybenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
295.08
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 5-bromo-2,3-difluoro-4-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H9BrF2O3/c1-3-16-10(14)5-4-6(11)9(15-2)8(13)7(5)12/h4H,3H2,1-2H3
Clave InChI
URESHCPKOBQPGV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-5-bromo-2-3-difluoro-4-methoxybenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37441.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)