Merck
AOBH7BADDC84
AOBChem
Methyl 2,5-dimethoxy-4-methylbenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
210.23
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 2,5-dimethoxy-4-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C11H14O4/c1-7-5-10(14-3)8(11(12)15-4)6-9(7)13-2/h5-6H,1-4H3
InChI key
MTOCZIHFXOUKRT-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-2-5-dimethoxy-4-methylbenzoate.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36176.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)