Merck
AOBH7BADDAB9
AOBChem
2-Chloro-1-methoxy-4-(methylthio)benzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
188.68
Número MDL:
Iupac Name
(3-chloro-4-methoxyphenyl)(methyl)sulfane
Inchi Code
1S/C8H9ClOS/c1-10-8-4-3-6(11-2)5-7(8)9/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
YOTIXGYBXYHPSX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-1-methoxy-4-methylthio-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25393.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)