Merck
AOBH3CD9F43D
AOBChem
2-Chloro-4-(difluoromethoxy)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
222.58
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
2-chloro-4-(difluoromethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H5ClF2O3/c9-6-3-4(14-8(10)11)1-2-5(6)7(12)13/h1-3,8H,(H,12,13)
Clave InChI
RINVJRYLUFEKIP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-4-difluoromethoxy-benzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/12983.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)