Merck
AOBH3CD9F1AF
AOBChem
Methyl 6-bromo-2-fluoro-3-hydroxybenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
249.04
Número MDL:
Iupac Name
methyl 6-bromo-2-fluoro-3-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C8H6BrFO3/c1-13-8(12)6-4(9)2-3-5(11)7(6)10/h2-3,11H,1H3
Clave InChI
MAQSOHPVRREJLG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-6-bromo-2-fluoro-3-hydroxybenzoate.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35706.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)