Merck
AOBH303766F9
AOBChem
2,3-Dibromo-6-fluorobenzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
297.91
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,3-dibromo-6-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3Br2FO2/c8-3-1-2-4(10)5(6(3)9)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
InChI key
OTXYOLMZGNVFJA-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-3-dibromo-6-fluorobenzoic-acid.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/15635.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)