AOBH11E4FDA1
AOBChem
4-Bromo-1-methoxy-2-(methoxymethoxy)benzene
About This Item
Iupac Name
4-bromo-1-methoxy-2-(methoxymethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C9H11BrO3/c1-11-6-13-9-5-7(10)3-4-8(9)12-2/h3-5H,6H2,1-2H3
Clave InChI
TWHPNWMJJYXOSY-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31300.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)