Merck
AOBH11E4FD22
AOBChem
2,3-Difluoro-4-(methoxymethoxy)phenylboronic acid
About This Item
Peso molecular:
217.96
Número MDL:
Iupac Name
(2,3-difluoro-4-(methoxymethoxy)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H9BF2O4/c1-14-4-15-6-3-2-5(9(12)13)7(10)8(6)11/h2-3,12-13H,4H2,1H3
Clave InChI
PBBVVGBVIFTNIB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-3-difluoro-4-methoxymethoxy-phenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/19666.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)